Merck
WHA10414014
Whatman® polyamide NL16 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
別名:
Z698032, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Whatman® ポリアミド膜フィルター, polyamide membrane circles, (NL16), 0.2 μm, 50 mm, 100/pk
物質
Nylon membrane (polyamide membrane)
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10414014
Whatman Article No. 28415335 (US reference)
直径
50 mm
ポアサイズ
0.2 μm
適合性
suitable for (clarification and sterile filtration.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman polyamide membranes are made from pure polyamide making them the universal filter for clarification. Polyamide membrane filters are mechanically very strong and exhibit excellent wet strength and dry strength.
NL 16
  • Pore size (μm): 0.2 (NL 16)
  • Thickness (μm): 110
  • Nominal pore size (μm): 0.2
  • Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 10
  • Bubble point (bar): 4.2
  • Maximum temperature: 135°C
NL 17
  • Pore size (μm): 0.45 (NL 17)
  • Thickness (μm): 110
  • Nominal pore size (μm): 0.45
  • Water flow rate Δp = 0.9 bar (mL/min/cm2): 20
  • Bubble point (bar): 2.8
  • Maximum temperature: 135°
特徴および利点
  • They are hydrophilic making them suitable for aqueous and organic solutions.
  • The membrane filters can be used up to 135°C.
  • Applications include: filtration of aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing, filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)