物質
paper filters (parchment)
sheets
特徴
Grade 2122
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 10347893
Whatman Article No. 28414668 (US reference)
W × L
100 mm × 100 mm
坪量
40 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cytiva′s Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
特徴および利点
- Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
- Shiny pergamyne paper allows visual determination that all sample has been removed.
- Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m²) for safe and secure sample transport.
- No glue or additives (residue-free).
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)