Merck
WHA10340810
Whatman® filter paper, Grade 0965
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Z749648
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
fibrous filters (viscose)
特徴
Grade 0905
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10340810
Whatman Article No. 28414541 (US reference)
パラメーター
5000 l/m2s flow rate
直径
110 mm
ポアサイズ
100 μm (max.)
坪量
30 g/m2
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Coarse filter mat with high wet strength
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)