Merck
WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
別名:
Z749001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
circles
無菌性
non-sterile
特徴
Grade 0790 1/2
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
パラメーター
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
185 mm
厚さ
0.17 mm
≤0.01%
坪量
84 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
特徴および利点
  • Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)