Merck
WHA10300112
Whatman® 定性フィルターペーパー、無灰、グレード 589/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z613339, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10300112
Whatman Article No. 28414116 (US reference)
パラメーター
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
150 mm
厚さ
180 μm
≤0.01%
ポアサイズ
4-12 μm (Particle retention)
坪量
85 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman Grade 589/2 filters from Cytiva are used in routine quantitative analyses, including analysis of aqueous suspension in paper, flour analysis, and sand content quantification.
Whatman quantitative filters from Cytiva′s business are designed for gravimetric analysis. Grade 589/2 Whatman ashless filter paper can also be purchased as pre-pleated 589/2 ½ sheets.
General filtration with quantitative papers
Grade 589/2 ashless filter paper can be used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis. Grade 589/2 is suitable for a variety of routine quantitative analysis methods, such as determination of the sand content in foodstuffs, flour analysis, and aqueous suspension analysis in the paper industry.
特徴および利点
  • High purity (< 0.01% ash)
  • Retention of medium fine precipitates, such as grains of sand
  • Herzberg filtration speed of 140 s*
  • White ribbon filter
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)