Merck
W800075
Sigma-Aldrich
リノール酸
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
別名:
cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,650
1 KG
¥89,700
¥20,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,650
1 KG
¥89,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥20,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
(Sunflower seed)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
アッセイ
≥95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fatty
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アヒルの初代幹細胞において、細胞増殖や、PPARαおよびそのターゲット遺伝子であるアシル-CoAオキシダーゼなどの遺伝子発現を増加します[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W800075-BULK-K:
W800075-BULK:
W800075-VAR-K:
W800075-SAMPLE:
W800075-VAR:
W800075-SAMPLE-K:
W800075-1KG:4548173360942
W800075-100G:4548173360935
W800075-1KG-K:
W800075-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Is it possible to synthesize linoleic acid synthetic? What I mean is, is it possible to make linoleic acid that does not come from a natural source?
    1 回答
    1. Currently, all linoleic acid products are purified from biological sources. This is the most common source for commercial linoleic acid.
      It may be possible to synthesize linoleic acid.
      To inquire into custom manufacturing capabilities, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Quotes" under the Orders section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.