Merck
W519200
Sigma-Aldrich
イソフィトール
>95%
別名:
3,7,11,15-テトラメチル-1-ヘキサデセン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O
CAS番号:
分子量:
296.53
Beilstein:
1783243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.168
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
>95%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChI Key
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
343.4 °F - closed cup
引火点(℃)
173 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W519200-4KG-K:
W519200-1KG-K:
W519200-8KG:
W519200-BULK-K:
W519200-SAMPLE:
W519200-1KG:
W519200-VAR-K:
W519200-4KG:
W519200-8KG-K:
W519200-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)