Merck
W514802
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl propionate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2CH2OC6H5
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
lavender
SMILES記法
CCC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
FKTSMIXZGPUSJB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W514802-5KG-K:
W514802-1KG:
W514802-10KG-K:
W514802-5KG:
W514802-1KG-K:
W514802-SAMPLE:
W514802-10KG:
W514802-VAR-K:
W514802-BULK-K:
W514802-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)