Merck
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチルキノキサリン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.108
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
mp
104-108 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves