由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥97%
含む場合があります
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
balsam; green
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
InChI Key
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W509876-1KG:
W509876-100G:
W509876-5KG-K:
W509876-SAMPLE:
W509876-5KG:
W509876-SAMPLE-K:
W509876-1KG-K:
W509876-100G-K:
W509876-VAR-K:
W509876-BULK-K:
試験成績書(COA)