Merck
W509434
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
≥98%
別名:
メルカプタンC4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS番号:
分子量:
90.19
Beilstein:
1718766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.104
由来生物
synthetic
蒸気圧
142 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
sulfurous
SMILES記法
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W509434-8KG:
W509434-BULK:
W509434-VAR:
W509434-4KG:
W509434-1KG:
W509434-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)