Merck
W503304
Sigma-Aldrich
Furfuryl heptanoate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O3
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.131
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
green
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-8-12(13)15-10-11-7-6-9-14-11/h6-7,9H,2-5,8,10H2,1H3
InChI Key
VZRGLBPRLIGTPE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lucie Froissart et al.
PloS one, 12(5), e0177581-e0177581 (2017-05-13)
Differences in learning and memory dynamics between populations are suspected to result from differences in ecological constraints such as resource distribution. The two reproductive modes (strains) of the parasitoid wasp Venturia canescens share the same geographical areas but live in