Merck
W501018
Sigma-Aldrich
Isoamyl tiglate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
170.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; herbaceous; wine-like
SMILES記法
C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h5,8H,6-7H2,1-4H3/b9-5+
InChI Key
ZARFDQHJMNVNLE-WEVVVXLNSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W501018-1KG:
W501018-VAR:
W501018-100G:
W501018-BULK:
W501018-SAMPLE:
W501018-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore