Merck
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.19
FEMA番号:
4903
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; woody; walnut
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.8 °F
引火点(℃)
77.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W490355-BULK-K:
W490355-SAMPLE-K:
W490355-100G-K:
W490355-VAR-K:
W490355-500G-K:
試験成績書(COA)