About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
156.27
FEMA番号:
4349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
由来生物
synthetic
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
fruity
SMILES記法
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
InChI Key
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W434900-1KG:
W434900-100G:
W434900-SAMPLE:
W434900-BULK:
W434900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)