Merck
W425301
Sigma-Aldrich
10-ウンデシレン酸メチル
96%
別名:
10-ウンデセン酸メチルエステル, ウンデシレン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
4253
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; fruity; waxy
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI Key
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W425301-4KG:
W425301-SAMPLE:
W425301-VAR:
W425301-100G:
W425301-1KG:
W425301-BULK:
試験成績書(COA)