Merck
W398311
Sigma-Aldrich
2-ヘキセニル ヘキサノアート
≥93%, FG
別名:
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
3983
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.398
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥93%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; herbaceous
SMILES記法
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
InChI Key
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W398311-100G:
W398311-BULK:
W398311-VAR:
W398311-1KG:
W398311-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)