Merck
W394904
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-メチルチオフラン
≥98%, FG
別名:
Methyl methylthiofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8OS
CAS番号:
分子量:
128.19
FEMA番号:
3949
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.152
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; meaty; spicy; sulfurous
SMILES記法
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
天然の存在:調理済み牛肉、茶。
生物化学的/生理学的作用
0.10~0.40 ppmで味覚を感じます。
1.0%でにおいを感じます。PG。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W394904-100G-K:4548173980737
W394904-BULK-K:
W394904-1KG:
W394904-SAMPLE-K:
W394904-1KG-K:
W394904-25G:
W394904-100G:
W394904-25G-K:4548173980744
W394904-SAMPLE:
W394904-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)