Merck
W393411
Sigma-Aldrich
3-ヘキセニル 2-オキソプロパノアート
≥93%
別名:
3-Hexenyl 2-oxopropanoate, (Z)-3-Hexen-1-yl pyruvate, (Z)-3-Hexenyl 2-oxopropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O3
CAS番号:
分子量:
170.21
FEMA番号:
3934
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.565
NACRES:
NA.21
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
品質水準
アッセイ
≥93%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; cucumber; green; melon; oily
SMILES記法
CC\C=C/CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
LKNXTZXOBHAYSR-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W393411-500G:
W393411-BULK:
W393411-VAR:
W393411-SAMPLE:
W393411-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)