Merck
W378621
Sigma-Aldrich
γ-Methyl decalactone
96%, FG
別名:
γ-Methyl-γ-decalactone, 4-Methyl-4-decanolide, 5-Hexyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, Dihydrojasmone lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3786
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.051
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.450
密度
0.942 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fatty; oily; cheesy; waxy
SMILES記法
O=C(CC1)OC1(CCCCCC)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-8-11(2)9-7-10(12)13-11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
ALWUKGXLBSQSMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The profile of this product will enhance dairy flavor profiles where cream plays a major role, namely milk, butter, cream, ice cream, crème brulée, cream cheese, cheese, etc. It can enlarge the fatty complex and add richness in coconut and nuts like pecan macadamia, cashew and almond, as well as in meat fat flavors such as tallow, lard and schmaltz.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 10%
Taste at 5-10ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W378621-5KG-K:
W378621-VAR-K:
W378621-1KG-K:
W378621-BULK-K:
W378621-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)