Merck
W376507
Sigma-Aldrich
酢酸ミルテニル
≥95%
別名:
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O2
CAS番号:
分子量:
194.27
FEMA番号:
3765
Beilstein:
4309977
EC Number:
欧州評議会番号:
10887
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.302
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −47°, neat
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; floral
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376507-SAMPLE-K:
W376507-5KG-K:
W376507-BULK-K:
W376507-VAR-K:
W376507-SAMPLE:
W376507-100G:
W376507-1KG:
W376507-100G-K:4548173980256
W376507-1KG-K:4548173980263
W376507-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)