Merck
W366501
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-5-(1-メチルプロペン-1-イル)テトラヒドロフラン
98%, FG
別名:
Ocimene quintoxide, (±)-2,2-Dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)tetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
3665
Beilstein:
4797901
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.090
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4460 (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
citrus
SMILES記法
C\C=C(/C)C1CCC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H18O/c1-5-8(2)9-6-7-10(3,4)11-9/h5,9H,6-7H2,1-4H3/b8-5+
InChI Key
LPEYLSKLVYWOEQ-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2-Dimethyl-5-(1-methylpropen-1-yl)tetrahydrofuran is reported to be found in the essential oils of Artemisia species.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W366501-SAMPLE:
W366501-1KG:4548173979656
W366501-100G:4548173979649
W366501-25G:4548173979663
W366501-VAR:
W366501-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An investigation on the volatile composition of some Artemisia species from Iran.
Costa R, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 24(2), 75-82 (2009)