Merck
W355100
Sigma-Aldrich
アセト酢酸イソアミル
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
3551
EC Number:
欧州評議会番号:
227
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
9.401
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
特徴および利点
Herbaceous, ethereal, wine-like
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)