Merck
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
別名:
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
3432
欧州評議会番号:
10706
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.273
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; rum
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI Key
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
詳細
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343218-BULK-K:
W343218-1KG-K:
W343218-1KG:
W343218-SAMPLE-K:
W343218-SAMPLE:
W343218-4KG-K:
W343218-100G-K:
W343218-4KG:
W343218-100G:
W343218-VAR-K:
試験成績書(COA)