Merck
W339105
Sigma-Aldrich
3-アセチル-2,5-ジメチルフラン
≥99%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
FEMA番号:
3391
EC Number:
欧州評議会番号:
10921
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.066
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; nutty
SMILES記法
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI Key
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W339105-250G-K:4548173336381
W339105-100G-K:4548173336367
W339105-SAMPLE:
W339105-1KG-K:4548173336374
W339105-100G:
W339105-250G:
W339105-1KG:
W339105-BULK-K:
W339105-VAR-K:
W339105-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)