Merck
W335620
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
別名:
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
3356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.014
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES記法
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
その他情報
Natural occurrence: Butter, milk, chicken fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W335620-500G:4548173335216
W335620-100G:4548173335193
W335620-VAR:
W335620-SAMPLE:
W335620-1KG:4548173335209
W335620-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)