由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
oily; earthy
SMILES記法
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W328804-BULK-K:
W328804-4KG-K:
W328804-4KG:
W328804-8KG-K:
W328804-SAMPLE:
W328804-250G-K:
W328804-SAMPLE-K:
W328804-8KG:
W328804-VAR-K:
W328804-VAR:
W328804-BULK:
W328804-250G:
W328804-1KG:
W328804-1KG-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)