由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
蒸気密度
8.95 (vs air)
アッセイ
≥97.1%
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
0.8 %, 186 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
175-176 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
oily; chemical
SMILES記法
CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
InChI
1S/C12H20O6/c1-4-10(13)16-7-9(18-12(15)6-3)8-17-11(14)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W328618-1KG:
W328618-VAR-K:
W328618-25KG-K:
W328618-5KG-K:
W328618-BULK-K:
W328618-10KG-K:
W328618-10KG:
W328618-5KG:
W328618-SAMPLE-K:
W328618-SAMPLE:
W328618-1KG-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)