グレード
Halal
Kosher
natural
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
89%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; meaty; citrus
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
InChI Key
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W313520-BULK-K:
W313520-VAR-K:
W313520-100G-K:
W313520-SAMPLE-K:
W313520-50G-K:
試験成績書(COA)