Merck
W309101
Sigma-Aldrich
ウンデカンγ-ラクトン
natural (US), ≥98%, FG
別名:
γ-Undecalactone, US natural, アルデヒドC14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.002
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
SMILES記法
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
法的情報
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W309101-VAR:
W309101-500G:
W309101-SAMPLE:
W309101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2