Merck
W304000
Sigma-Aldrich
タジェットオイル
natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3040
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Tagetes glandulifera
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +8.4°, neat
組成
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
屈折率
n20/D 1.481
密度
0.886 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; herbaceous; rancid
アナリシスノート
香料。果実やハーブ、タバコ様の雰囲気を与えます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W304000-500G-K:
W304000-SAMPLE-K:
W304000-VAR-K:
W304000-100G-K:
W304000-BULK-K:
試験成績書(COA)