Merck
W300306
Sigma-Aldrich
セージ油
Spanish, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3003
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Salvia officinalis L.
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
光学活性
[α]20/D +9.0°, neat
由来
Spain origin
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: steam distillation
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 - 129.2 °F
引火点(℃)
47 - 54 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)