Merck
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
別名:
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2949
EC Number:
欧州評議会番号:
311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.061
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W294918-BULK:
W294918-1KG:4548173974415
W294918-VAR:
W294918-9KG:
W294918-SAMPLE:
W294918-4KG:4548173974422