由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; floral; sweet
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W290807-4KG-K:
W290807-20KG:
W290807-SAMPLE:
W290807-VAR-K:
W290807-BULK-K:
W290807-800G:
W290807-SAMPLE-K:
W290807-20KG-K:
W290807-8KG:
W290807-9KG:
W290807-VAR:
W290807-1KG-K:
W290807-9KG-K:
W290807-1KG:
W290807-BULK:
W290807-4KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)