Merck
1.09724
Supelco
Piperidine
for analysis EMSURE®
別名:
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.21
蒸気圧
34 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °C
有効性
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
不純物
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.20% Picoline (GC)
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤0.30% Pyridine (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.0001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Picoline (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Pyridine (GC, area%): ≤ 0.30 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Non volatile matter: ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ピリジン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
ピリジン