Merck
W289906
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isovalerate
≥99%
別名:
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
CAS番号:
分子量:
220.31
FEMA番号:
2899
EC Number:
欧州評議会番号:
462
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
InChI Key
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W289906-1KG:
W289906-BULK:
W289906-5KG:
W289906-SAMPLE:
W289906-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)