Merck
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥14,300
5 KG
¥74,500
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥14,300
5 KG
¥74,500
About This Item
化学式:
CH3CO2(CH2)3C6H5
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2890
EC Number:
欧州評議会番号:
222
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.032
NACRES:
NA.21
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; balsamic; spicy
SMILES記法
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI Key
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W289000-BULK-K:
W289000-1KG:
W289000-1KG-K:4548173974019
W289000-10KG:
W289000-SAMPLE-K:
W289000-10KG-K:
W289000-5KG-K:4548173974026
W289000-VAR-K:
W289000-5KG:
W289000-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which