Merck
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
別名:
パチュリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2838
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
製品W283823は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
グレード
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MOSA認証オーガニック
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
W283823-SAMPLE-K:
W283823-1KG-K:
W283823-BULK-K:
W283823-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)