由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; green; oily; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W280704-SAMPLE-K:
W280704-SAMPLE:
W280704-20KG-K:
W280704-1KG-K:4548173973296
W280704-VAR-K:
W280704-9KG:
W280704-BULK-K:
W280704-1KG:
W280704-20KG:
W280704-9KG-K:4548173973302