Merck
W275204
Sigma-Aldrich
Methyl valerate
≥99%, FG
別名:
Methyl pentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2752
Beilstein:
1741905
EC Number:
欧州評議会番号:
588
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.182
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sweet
SMILES記法
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit, strawberry and pineapple.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W275204-9KG-K:4548173972657
W275204-9KG:
W275204-4KG-K:4548173972640
W275204-BULK-K:
W275204-SAMPLE:
W275204-4KG:
W275204-VAR-K:
W275204-SAMPLE-K:
W275204-1KG-K:4548173972633
W275204-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)