Merck
W268909
Sigma-Aldrich
プロピオン酸α-メチルベンジル
>98%, FG
別名:
styralyl propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2689
EC Number:
欧州評議会番号:
425
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.144
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
>98%
屈折率
n20/D 1.4905
bp
91-92 °C/5 mmHg
密度
1.007 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI Key
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W268909-1KG:
W268909-BULK-K:
W268909-10KG:
W268909-5KG:
W268909-VAR-K:
W268909-5KG-K:
W268909-10KG-K:4548173971773
W268909-SAMPLE-K:
W268909-SAMPLE:
W268909-1KG-K:4548173971780