グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
986 °F
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W268216-BULK-K:
W268216-25G-K:
W268216-VAR-K:
W268216-1KG-K:
W268216-SAMPLE:
W268216-25G:
W268216-BULK:
W268216-100G:
W268216-100G-K:
W268216-1KG:
W268216-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)