Merck
W262513
Sigma-Aldrich
Folded lemon oil, Verdelli
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
別名:
Lemon oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2625
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Citrus limon (L.) Burm. F.
品質水準
グレード
Kosher
natural
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
0.850 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fresh; lemon; citrus
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W262513-BULK-K:
W262513-1KG-K:
W262513-100G-K:
W262513-VAR-K:
W262513-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)