グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
almond; apple; green; minty; vegetable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI Key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.9 °F - closed cup
引火点(℃)
38.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256110-25G:
W256110-SAMPLE-K:
W256110-100G-K:4548173334363
W256110-1KG-K:4548173334370
W256110-100G:
W256110-VAR-K:
W256110-BULK-K:
W256110-SAMPLE:
W256110-BULK:
W256110-VAR:
W256110-1KG:
W256110-25G-K:4548173334387