Merck
W251801
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸ゲラニル
≥95%, stabilized, FG
別名:
Geranyl 3-methyl butanoate, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl isovalerate, [(3E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienyl] 3-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
238.37
FEMA番号:
2518
EC Number:
欧州評議会番号:
448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.453
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
含みます
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
geraniol
官能
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChI Key
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W251801-4KG:
W251801-1KG-K:
W251801-BULK-K:
W251801-BULK:
W251801-VAR-K:
W251801-9KG:
W251801-4KG-K:
W251801-1KG:
W251801-SAMPLE:
W251801-9KG-K:
W251801-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)