Merck
W247707
Sigma-Aldrich
フェニル酢酸イソオイゲニル、cis体およびtrans体混合物
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
CAS番号:
分子量:
282.33
FEMA番号:
2477
EC Number:
欧州評議会番号:
237
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.710
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
InChI Key
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W247707-100G:
W247707-1KG:
W247707-5KG:
W247707-SAMPLE:
W247707-VAR:
W247707-BULK:
試験成績書(COA)