Merck
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
228.37
FEMA番号:
2368
EC Number:
欧州評議会番号:
273
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.047
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; citrus; waxy
SMILES記法
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W236802-4KG:4548173290133
W236802-1KG-K:4548173290126
W236802-1KG:4548173290119
W236802-4KG-K:4548173290140
W236802-9KG-K:4548173290164
W236802-VAR-K:
W236802-SAMPLE-K:
W236802-SAMPLE:
W236802-BULK-K:
W236802-9KG:4548173290157
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)