Merck
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
別名:
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
190.24
FEMA番号:
2301
欧州評議会番号:
414
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.133
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
289 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; spicy; fruity
SMILES記法
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
InChI Key
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
詳細
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230103-5KG:
W230103-5KG-K:
W230103-1KG-K:
W230103-100G-K:
W230103-1KG:
W230103-BULK-K:
W230103-SAMPLE-K:
W230103-SAMPLE:
W230103-VAR-K:
W230103-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)