Merck
W229903
Sigma-Aldrich
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH2CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
162.19
FEMA番号:
2299
EC Number:
欧州評議会番号:
352
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.085
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥92%
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
250-254 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; green
SMILES記法
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
InChI Key
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cinnamyl formate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W229903-SAMPLE:
W229903-VAR-K:
W229903-100G:
W229903-5KG-K:
W229903-BULK-K:
W229903-100G-K:4548173968025
W229903-1KG:
W229903-1KG-K:4548173968032
W229903-SAMPLE-K:
W229903-5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on cinnamyl formate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S70-S73 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)