Merck
W229806
Sigma-Aldrich
ケイ皮酸シンナミル、異性体混合物
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
264.32
FEMA番号:
2298
EC Number:
欧州評議会番号:
332
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.739
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
bp
370 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
cinnamyl alcohol
官能
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
SMILES記法
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
InChI Key
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
詳細
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2]
生物化学的/生理学的作用
10~25 ppmで味覚を感じます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W229806-BULK-K:
W229806-1KG:
W229806-SAMPLE:
W229806-VAR-K:
W229806-SAMPLE-K:
W229806-100G-K:4548173967998
W229806-100G:
W229806-1KG-K:4548173968001
W229806-5KG-K:4548173968018
W229806-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)